Envelope Gaskets, Garlock Hygienic Technologies
Envelope gasket, PTFE, 1.5"
Catalog # 76244-492
Supplier: Rubber Fab
Fournisseur #: A40MPGR-150-V
Jump to:
Product Details & Documents
A PTFE envelope gasket has the chemical resistance of PTFE and the elastomeric characteristics of FKM Fluoroelastomer.
Certifications: Meets FDA and USP Class VI standards.
Spécifications
- Désignation:Envelope gasket
- Matière:PTFE
- Taille:1.5"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.