Envelope Clamp Gaskets, Garlock Hygienic Technologies
Mini envelope clamp gasket, Teflon® fluoropolymer, 0.75"
Catalog # 76238-178
Supplier: Rubber Fab
Fournisseur #: A42MPGR-TF-075-E
Jump to:
Product Details & Documents
These gaskets are used in processing pipeline systems for the food, dairy, beverage, pharmaceutical and bio tech industries.
Certifications: Meets criteria of the FDA, and accepted by the USDA, and USP Class VI certifications.
Spécifications
- Désignation:Mini envelope clamp gasket
- Matière:Teflon® fluoropolymer
- For Use With:0.75"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.