Micromesh™ Biopsy Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport Scientific
Product Details & Documents
Secure specimens during processing with the Micromesh™ Biopsy Processing/Embedding Cassette.
- In Quickload™ stacks
- 45° anterior writing area
- 1676 square openings (0.36 mm)
- No biopsy pads needed
- One large 27 mm compartment
- Recessed cover
- Suitable for automated printers
- Made of acetal
- Resistant to the chemical action of most histological solvents
Certifications: CE-IVD.
Packaging: Each case contains 50 Quickload™ stacks of 40 cassettes.
Spécifications
- Color:Peach
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



