Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Micromesh™ Biopsy Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport Scientific | Avantor

Micromesh™ Biopsy Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport Scientific

Orange
Catalog # CA76214-126
Supplier:   Simport Scientific
Fournisseur #:  M507-11T
Micromesh™ Biopsy Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport Scientific
Catalog # CA76214-126
Supplier:  Simport Scientific
Micromesh™ Biopsy Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport Scientific
Micromesh™ Biopsy Processing/Embedding Cassette in Quickload™ Stacks, Simport Scientific

Orange

Price
$1,404.18
Log in pour la disponibilité
Case of 2,000
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Secure specimens during processing with the Micromesh™ Biopsy Processing/Embedding Cassette.

  • In Quickload™ stacks
  • 45° anterior writing area
  • 1676 square openings (0.36 mm)
  • No biopsy pads needed
  • One large 27 mm compartment
  • Recessed cover
  • Suitable for automated printers
  • Made of acetal
  • Resistant to the chemical action of most histological solvents

Certifications: CE-IVD.

Packaging: Each case contains 50 Quickload™ stacks of 40 cassettes.

Spécifications
  • Color:
    Orange

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.