CRITERION™ Phosphate Buffer, pH 7.2
10 kg, Bucket, Breweries, wineries and distilleries, cannabis QA testing, clinical, cosmetics, environmental, food safety, compounding pharmacy, pharmaceutical manufacturing
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
: C8333
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
CRITERION™ Agar, bacteriological grade is used as a solidifying agent in the preparation of solid and semi-solid culture media.
- Wide mouth opening - reduces dust and allows easy scooping
- Convenient handgrip - 'no slip' finger holds
- Stackable containers
- Increased solubility - dissolves quickly
- Custom and bulk products available - to your specifications
- BSE-free
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bucket
- Taille:10 kg
- Utilisation:Breweries, wineries and distilleries, cannabis QA testing, clinical, cosmetics, environmental, food safety, compounding pharmacy, pharmaceutical manufacturing
- Cat. No.:CA76196-446
- Storage temperature:2...30 °C