Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BUFFER RNA EXTRACTION 3ML | Avantor

BUFFER RNA EXTRACTION 3ML

Catalog # 77002-016
Supplier:   Zymo Research
Fournisseur #:  R1003-2-3
BUFFER RNA EXTRACTION 3ML
Catalog # 77002-016
Supplier:  Zymo Research
CAS Number:  
BUFFER RNA EXTRACTION 3ML
CAS Number:  
Price
$20.95
Log in pour la disponibilité
Each (3ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.