Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BUFFER YR LYSIS 6.4ML | Avantor

BUFFER YR LYSIS 6.4ML

Catalog # 77002-006
Supplier:   Zymo Research
Fournisseur #:  R1001-2
BUFFER YR LYSIS 6.4ML
Catalog # 77002-006
Supplier:  Zymo Research
CAS Number:  
BUFFER YR LYSIS 6.4ML
CAS Number:  
Price
$44.66
Log in pour la disponibilité
Each (6,400µl)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents