BUFFER DNA/RNA BINDING BUFFER 10ML | Avantor
BUFFER DNA/RNA BINDING BUFFER 10ML
Catalog # 77001-858
Supplier:   Zymo Research
Fournisseur #:  D7010-1-10
BUFFER DNA/RNA BINDING BUFFER 10ML
Catalog # 77001-858
Supplier:  Zymo Research
CAS Number:  
BUFFER DNA/RNA BINDING BUFFER 10ML
BUFFER DNA/RNA BINDING BUFFER 10ML
CAS Number:  
Price
$35.10
Log in pour la disponibilité
Each (10ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy