Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BUFFER CHROMATIN ELUTION 5X 10ML | Avantor

BUFFER CHROMATIN ELUTION 5X 10ML

Catalog # 77001-726
Supplier:   Zymo Research
Fournisseur #:  D5210-6-10
BUFFER CHROMATIN ELUTION 5X 10ML
Catalog # 77001-726
Supplier:  Zymo Research
CAS Number:  
BUFFER CHROMATIN ELUTION 5X 10ML
BUFFER CHROMATIN ELUTION 5X 10ML
CAS Number:  
Price
$46.72
Log in pour la disponibilité
Each (10ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.