Thread Adapters, Polypropylene
Internal thread: DIN 71 - 2" BSP, Brown
Catalog # 76077-146
Supplier: BURKLE INC
Fournisseur #: 0600-1003
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Bürkle offers a broad range of thread adapters to facilitate secure connections between many Bürkle pumps and discharge cocks to a variety of containers
This wide variety of adapters ensures users can find the correct connection.
Spécifications
- Color:Brown
- Désignation:Internal thread: DIN 71 - 2" BSP