Thread Adapters, Polypropylene
External thread: 64 mm (2.52") (BSI), Internal thread: DIN 51, Black
Catalog # 76077-132
Supplier: BURKLE INC
: 0600-1016
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Bürkle offers a broad range of thread adapters to facilitate secure connections between many Bürkle pumps and discharge cocks to a variety of containers
This wide variety of adapters ensures users can find the correct connection.
Spécifications
- Color:Black
- Désignation:External thread: 64 mm (2.52") (BSI), Internal thread: DIN 51