Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
0,00 $
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
VWR UPRIGHT RACK2X6X2 FOR 50C 0.5ML BOX
Catalogue # 76052-468
Fournisseur:
CRYSTAL TECHNOLOGY & INDUSTRIES
Agrandir l'image
VWR UPRIGHT RACK2X6X2 FOR 50C 0.5ML BOX
Catalogue # 76052-468
Fournisseur:
CRYSTAL TECHNOLOGY & INDUSTRIES
Supplier Number:
UFM-2605
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Fournisseur: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International
Acétonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH