Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Eisco® Light Emitting Diodes | Avantor

Eisco® Light Emitting Diodes

Light Emitting Diode (led), Red pack 10
Catalog # 470230-382
Supplier:   Wards
Fournisseur #:  PH1019A
Eisco® Light Emitting Diodes
Catalog # 470230-382
Supplier:  Wards
Eisco® Light Emitting Diodes
Eisco® Light Emitting Diodes

Light Emitting Diode (led), Red pack 10

Price
$11.20
Log in pour la disponibilité
Pack of 10
Product Details & Documents

Diodes for PCB or panel mount.

  • Red LED 5 mm standard high quality with diffused lens
  • Maximum voltage 3.0 V D.C. PCB or panel mount
  • Pack of 10

Labs Red LED 5 mm standard high quality with diffused lens. Maximum voltage 3.0 V D.C. PCB or panel mount. Pack of 10

Spécifications
  • Désignation:
    Light Emitting Diode (led), Red pack 10
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.