Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Oxoid CampyGen Compact | Avantor

Oxoid CampyGen Compact

CampyGen plastic pouches, 6×13", 20 per box
Catalog # CA76049-416
Fournisseur #:  AG020C
Oxoid CampyGen Compact
Catalog # CA76049-416
Oxoid CampyGen Compact
Oxoid CampyGen Compact

CampyGen plastic pouches, 6×13", 20 per box

Price
$242.00
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Simple-to-use systems for the rapid generation of a microaerophilic environment necessary to cultivate Campylobacter species.

The Oxoid CampyGen and CampyGen Compact are simple-to-use systems for the rapid generation of a microaerophilic environment necessary to cultivate Campylobacter species.

Like the AnaeroGen, the CampyGen also requires no catalyst and no water activation steps. No dangerous gas is produced. The final atmosphere is reduced to 6% oxygen, and supplemented with 14% carbon dioxide which is ideal for growth of Campylobacter and other microaerophilic organisms. Sachet, bags and clips are sold separately.

Ordering information: Pouches and clips sold separately.

Documents

Spécifications
  • Désignation:
    CampyGen plastic pouches
  • Taille:
    6×13", 20 per box
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.