Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Volumetric Flasks | Avantor

Volumetric Flasks

25 ml, 9, ±0.030 ml
Catalog # 470228-950
Supplier:   Wards
Fournisseur #:  CH0441A
Volumetric Flasks
Catalog # 470228-950
Supplier:  Wards
Volumetric Flasks
Volumetric Flasks

25 ml, 9, ±0.030 ml

Price
$16.25
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Class A Flasks.

  • Blue graduations
  • Glass stopper

Perfect for everyday use in the laboratory, these borosilicate glass flasks are marked with blue graduations for easy reading and fitted with a solid glass stopper. In compliance with ASTM-E288 standard.

Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Stopper No.:
    9
  • Tolerance:
    ±0.030 ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.