RNA Binding Buffer, Zymo Research | Avantor
RNA Binding Buffer, Zymo Research
50 mL
Catalog # 76020-602
Supplier:   Zymo Research
Fournisseur #:  R1013-2-50
RNA Binding Buffer, Zymo Research
Catalog # 76020-602
Supplier:  Zymo Research
CAS Number:  
RNA Binding Buffer, Zymo Research
RNA Binding Buffer, Zymo Research
50 mL
CAS Number:  
Price
179,09 $
Log in pour la disponibilité
Each (50ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    50 mL
  • Cat. No.:
    76020-602
  • Brand name:
    Zymo Research