Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
RNA Binding Buffer, Zymo Research | Avantor

RNA Binding Buffer, Zymo Research

25 mL
Catalog # 76020-600
Supplier:   Zymo Research
Fournisseur #:  R1013-2-25
RNA Binding Buffer, Zymo Research
Catalog # 76020-600
Supplier:  Zymo Research
CAS Number:  
RNA Binding Buffer, Zymo Research
RNA Binding Buffer, Zymo Research

25 mL

CAS Number:  
Price
$115.66
Log in pour la disponibilité
Each (25ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    25 mL
  • Cat. No.:
    76020-600
  • Brand name:
    Zymo Research

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.