Solution 3 Neutralizing Buffer, Zymo Research
90 mL
Catalog # 76020-314
Supplier:   Zymo Research
 :  D2004-3-90
Solution 3 Neutralizing Buffer, Zymo Research
Catalog # 76020-314
Supplier:  Zymo Research
CAS Number:  
Solution 3 Neutralizing Buffer, Zymo Research
Solution 3 Neutralizing Buffer, Zymo Research
90 mL
CAS Number:  
Price
$217.10
Log in pour la disponibilité
Each (90ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    90 mL
  • Cat. No.:
    76020-314
  • Brand name:
    Zymo Research
Spécifications