Lambda PFG Ladder, New England Biolabs | Avantor
Lambda PFG Ladder, New England Biolabs
Lambda PFG Ladder, 50 gel lanes
Catalog # CA103218-940
Fournisseur #:  N0341S
Lambda PFG Ladder, New England Biolabs
Catalog # CA103218-940
Lambda PFG Ladder, New England Biolabs
Lambda PFG Ladder, New England Biolabs
Lambda PFG Ladder, 50 gel lanes
Price
$279.69
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Lambda PFG Ladder consists of one GelSyringe™ dispenser, sufficient for 50 gel lanes
  • Suitable for pulsed field gel electrophoresis
  • Size range: 48.5 to 1018 kb
  • Includes one GelSyringe dispenser
  • Suitable for 50 gel lanes
Successively larger concatemers of lambda DNA (cI857 ind 1 Sam7) are embedded in 1% LMP agarose. This product is designed to be used as size markers for pulsed-field gel electrophoresis (PFG).
Spécifications
  • Désignation:
    Lambda PFG Ladder
  • Taille:
    50 gel lanes