AclI | Avantor
AclI
AclI, 300 units
Catalog # CA101229-380
Fournisseur #:  R0598S
AclI
Catalog # CA101229-380
CAS Number:  
AclI
AclI
AclI, 300 units
CAS Number:  
Price
$121.01
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
An E.coli strain that carries the AclI gene from Acinetobacter calcoaceticus M4 (S.K. Degtyarev).
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    AclI
  • Taille:
    300 units
  • Cat. No.:
    CA101229-380
  • Enzyme name:
    AclI