Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

SphI

SphI, 10000 units/ml, 2500 units
Catalog # CA101228-942
 :  R0182L
SphI
Catalog # CA101228-942
CAS Number:  
SphI
SphI

SphI, 10000 units/ml, 2500 units

CAS Number:  
Price
$477.01
Log in pour la disponibilité
Each
 
Product Details & Documents

An E.coli strain that carries the SphI gene from Streptomyces phaeochromogenes (NRRL B-3559).

Spécifications

Spécifications

  • Concentration:
    10000 units/ml
  • Désignation:
    SphI
  • Taille:
    2500 units
  • Cat. No.:
    CA101228-942
  • Enzyme name:
    SphI

Spécifications