Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
XmaI | Avantor

XmaI

XmaI, 10000 units/ml, 500 units
Catalog # CA101228-940
Fournisseur #:  R0180S
XmaI
Catalog # CA101228-940
CAS Number:  
XmaI
XmaI

XmaI, 10000 units/ml, 500 units

CAS Number:  
Price
$121.01
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents

An E.coli strain that carries the XmaI gene from Xanthomonas malvacearum (ATCC 9924).

Spécifications

Spécifications

  • Concentration:
    10000 units/ml
  • Désignation:
    XmaI
  • Taille:
    500 units
  • Cat. No.:
    CA101228-940
  • Enzyme name:
    XmaI

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.