Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
PvuII | Avantor

PvuII

PvuII, 50000 units/ml, 25000 units
Catalog # CA101228-824
Fournisseur #:  R0151M
PvuII
Catalog # CA101228-824
CAS Number:  
PvuII
PvuII

PvuII, 50000 units/ml, 25000 units

CAS Number:  
Price
$433.27
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents

An E.coli strain that carries the PvuII gene from Proteus vulgaris (ATCC 13315).

Spécifications

Spécifications

  • Concentration:
    50000 units/ml
  • Désignation:
    PvuII
  • Taille:
    25000 units
  • Cat. No.:
    CA101228-824
  • Enzyme name:
    PvuII

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.