Cuvette Stirring Rods, FireflySci
Cuvette stirring rod for macro cuvettes
Catalog # 76016-688
Marketsource
Supplier: FIREFLYSCI, INC.
Fournisseur #: P69
Jump to:
Product Details & Documents
Stirring rods for the manual stirring of samples in a 10 mm cuvette.
- Steam autoclavable at 121 °C (250 °F)
Stirring rods allow samples to be continuously spun at the bottom of a cuvette to prevent sedimentation and coagulation.
Spécifications
- Désignation:Cuvette stirring rod for macro cuvettes
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



