Disposable Cuvettes for Fluorometer, FireflySci
Disposable cuvette, type 1FLP, macro, 3.500 µl, L×W 10×10 mm, 12.5 mm, 45 mm, 12.5 mm, 10 mm, Acrylic
Catalog # 76016-580
Supplier: FIREFLYSCI, INC.
Fournisseur #: 1FLPMMA
Jump to:
Product Details & Documents
These cuvettes are used for rapid assays and comes in different materials polystyrene and acrylic.
- Four windows and base optically polished
- With open top
Spécifications
- Volume:3.500 µl
- Désignation:Disposable cuvette, type 1FLP, macro
- Matière:Acrylic
- Lightpath:10 mm
- Internal Dimensions:L×W 10×10 mm
- Outer Depth:12.5 mm
- Outer Height:45 mm
- Outer Width:12.5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



