VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Parallel
250 ml, 140 mm, 85 mm, 29/42, 29/42
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
FLASK RB 3N 24/40 A24/40 250ML Catalog #89426-544
Le produit 89426-544 est similaire à 76008-656 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Durable round bottom flasks with 3 parallel necks.
- Good temperature resistance
- Chemically resistant
- Uniform wall thickness
Manufactured from ASTM E438 Type 1 Class A borosilicate 33 expansion glass. The flasks feature uniform wall thickness which makes them ideal for heating.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:85 mm
- Capacité:250 ml
- Hauteur:140 mm
- Center Neck [ST] Joint:29/42
- Side Neck ST Joints:29/42