LumiLoupe Plus | Avantor
LumiLoupe Plus
LumiLoupe Plus, 5.5×
Catalog # 470227-870
Supplier:   CARSON OPTICAL
Fournisseur #:  LO-06
LumiLoupe Plus
Catalog # 470227-870
Supplier:  CARSON OPTICAL
LumiLoupe Plus
LumiLoupe Plus
LumiLoupe Plus, 5.5×
Price
$26.55
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
A loupe with a transparent base to allow ambient light to illuminate the viewing object.
  • Allows for viewing of an object's fine detail
  • Dual lenses for close-up viewing and less distortion
Spécifications
  • Grossissement:
    5.5×
  • Désignation:
    LumiLoupe Plus