Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
TABLE MAT ROLL DUAL LAYER 40FTX2FTX.08IN
Catalogue # 76001-664
Fournisseur:
BOTRON COMPANY INC.
Agrandir l'image
TABLE MAT ROLL DUAL LAYER 40FTX2FTX.08IN
Catalogue # 76001-664
Fournisseur:
BOTRON COMPANY INC.
Supplier Number:
B628240
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Fournisseur: VWR International
Acétonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH