Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Micro Dissecting Scissors, Sklar | Avantor

Micro Dissecting Scissors, Sklar

Micro Dissecting Scissors, Round Handle, 152 mm (6"), Stainless steel, 14 mm (⁹⁄₁₆"), Blunt/Blunt, Smooth, Curved
Catalog # 75996-310
Supplier:   Sklar
Fournisseur #:  98-7818
Micro Dissecting Scissors, Sklar
Catalog # 75996-310
Supplier:  Sklar
Micro Dissecting Scissors, Sklar
Micro Dissecting Scissors, Sklar

Micro Dissecting Scissors, Round Handle, 152 mm (6"), Stainless steel, 14 mm (⁹⁄₁₆"), Blunt/Blunt, Smooth, Curved

Price
$2,459.62
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These micro scissors are used for the dissection of tissues, blood vessels and nerves.

  • Reusable
  • Nonsterile

Available with a flat or round handle, these curved scissors will dissect vessels and nerves. In addition to the tips, the sides may be used for dissection with the tips closed, similar to using forceps.

Spécifications
  • Désignation:
    Micro Dissecting Scissors, Round Handle
  • Longueur:
    152 mm (6")
  • Matière:
    Stainless steel
  • Curvature:
    Curved
  • Blade Length:
    14 mm (⁹⁄₁₆")
  • Blade Type:
    Blunt/Blunt, Smooth

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.