Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo | Avantor
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Achromat objective, 2×, 5.8 mm, 0.06 NA
Catalog # 75992-484
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
Fournisseur #:  JMAG0021
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Catalog # 75992-484
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Achromat objective, 2×, 5.8 mm, 0.06 NA
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
  • Désignation:
    Achromat objective
  • Aperture:
    0.06 NA
  • Working Distance:
    5.8 mm