Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Apochromat objective, 2×, 6.2 mm, 0.08 NA
Catalog # 75992-482
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
 :  JMAG0020
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Catalog # 75992-482
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Apochromat objective, 2×, 6.2 mm, 0.08 NA
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
  • Désignation:
    Apochromat objective
  • Aperture:
    0.08 NA
  • Working Distance:
    6.2 mm