Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Apochromat objective, 1.25×, 5 mm, 0.04 NA
Catalog # 75992-480
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
 :  JMAG0011
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Catalog # 75992-480
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Apochromat objective, 1.25×, 5 mm, 0.04 NA
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    1.25×
  • Désignation:
    Apochromat objective
  • Aperture:
    0.04 NA
  • Working Distance:
    5 mm