Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo | Avantor
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Achromat oil objective, 100×, 0.15 mm, 1.25 NA
Catalog # 75990-682
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
Fournisseur #:  JMAG1005
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Catalog # 75990-682
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Achromat oil objective, 100×, 0.15 mm, 1.25 NA
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    100×
  • Désignation:
    Achromat oil objective
  • Aperture:
    1.25 NA
  • Working Distance:
    0.15 mm