Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo | Avantor
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Achromat ELWD phase objective, 20×, 3.2 mm, 0.40 NA
Catalog # 75990-654
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
Fournisseur #:  JMAG0209
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Catalog # 75990-654
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Achromat ELWD phase objective, 20×, 3.2 mm, 0.40 NA
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    20×
  • Désignation:
    Achromat ELWD phase objective
  • Aperture:
    0.40 NA
  • Working Distance:
    3.2 mm