Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Saline, 0.85%

Saline, 0.85%, PC bottle, 1 L, Clinical, 10/pack, —
Catalog # CA10142-322
 :  U157
Saline, 0.85%
Catalog # CA10142-322
CAS Number:  
Saline, 0.85%
Saline, 0.85%

Saline, 0.85%, PC bottle, 1 L, Clinical, 10/pack, —

CAS Number:  
Price
$421.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 10
 
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

For the preparation of isotonic suspensions and dilutions of microorganisms.

Saline products are recommended for procedures that require the use of an isotonic diluent. It is also recommended foruse in preparing test suspensions of organisms.

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    PC bottle
  • Désignation:
    Saline, 0.85%
  • Taille:
  • Packed:
    10/pack
  • Utilisation:
    Clinical
  • Volume:
    1 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.