Test Kits, COD, TNT plus®
Le produit CA11016-932 est un remplacement de 75919-304 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
Product Details & Documents
The TNTplus® COD vials are designed to measure COD values in an efficient and accurate process
- Dosi-Cap Zip with freeze dried reagents integrated into the sealed cap
- Barcode helps the instrument to automatically detect and run the correct method
- Barcode allows spectrophotometer to detect reagent lot number and expiry date
- Vials have flat bottom to improve handling
- Vials are color coded by parameter and range
- No reagent blank necessary
TNTplus™ works only with DR 6000™ UV-VIS, DR 3900™ Benchtop, and DR 1900™ Portable spectrophotometers.
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Reactor digestion
- Désignation:COD TNTplus™, UHR (digestion required)
- Taille:25 tubes/pack
- Range:250 - 15000 mg/L COD