Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Scissors, Fine, Excelta Corp® | Avantor

Scissors, Fine, Excelta Corp®

Scissors, 1 star quality, 4.5" (112.5 mm), Stainless steel AISI 440, 38 mm (1½"), Straight
Catalog # 75880-906
Supplier:   Excelta
Fournisseur #:  292
Scissors, Fine, Excelta Corp®
Catalog # 75880-906
Supplier:  Excelta
Scissors, Fine, Excelta Corp®
Scissors, Fine, Excelta Corp®

Scissors, 1 star quality, 4.5" (112.5 mm), Stainless steel AISI 440, 38 mm (1½"), Straight

Price
$7.54
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents

These high quality scissors are designed for delicate work and close tolerance cutting.

  • Cleanroom safe, stainless steel
  • Variety of blade lengths

These stainless steel scissors offer fine blades for clean cutting. They are all made of AISI 440 stainless steel. They are offered in a variety of blade lengths.

Spécifications
  • Désignation:
    Scissors, 1 star quality
  • Longueur:
    4.5" (112.5 mm)
  • Matière:
    Stainless steel AISI 440
  • Curvature:
    Straight
  • Blade Length:
    38 mm (1½")
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.