Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Hydrochloric Acid

Hydrochloric acid, solution, Laboratory, 1 L
Catalog # 470225-696
Supplier:   Ward's Science
 :  HH0099-1L
Hydrochloric Acid
Catalog # 470225-696
Supplier:  Ward's Science
CAS Number:  
Hydrochloric Acid
Hydrochloric Acid

Hydrochloric acid, solution, Laboratory, 1 L

CAS Number:  
Price
$18.55
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 7647-01-0
Formula: HCl
Density: 1.16 mL
Boiling and Freezing Point: 81.11 to 85°C, -45°C
Solubility: Water
Synonyms: Muriatic Acid, Hydrogen Chloride
Shelf Life: 24 Months

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

 : This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

 : This product is corrosive and toxic.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Hydrochloric acid, solution
  • Taille:
    1 L
  • Chemical/Physical Specifications:
    0.15 M
  • Grade:
    Laboratory

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.