G57 Pharmaceutical PSA Patterns, Electron Microscopy Sciences | Avantor
G57 Pharmaceutical PSA Patterns, Electron Microscopy Sciences
Graticle G-57, 24.5 mm
Catalog # 103306-222
Marketsource
Fournisseur #:  68091-24.5
G57 Pharmaceutical PSA Patterns, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 103306-222
Marketsource
G57 Pharmaceutical PSA Patterns, Electron Microscopy Sciences
G57 Pharmaceutical PSA Patterns, Electron Microscopy Sciences
Graticle G-57, 24.5 mm
Price
931,09 $
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
This graticule was designed for the pharmaceutical industry.
  • Scale is incorporated
  • Glass sandwich surface
However, it is also useful where particle size considerations are restricted to 10 and 25 mm. Dots and circles give quick references for these two sizes.
The microscope must be calibrated when ordering this graticule, such that the circle must equate to one mm on the microscope stage.
Spécifications
  • Désignation:
    Graticle G-57
  • Taille:
    24.5 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.