Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
EDTA Buffer (10X), pH 8.5, Electron Microscopy Sciences | Avantor

EDTA Buffer (10X), pH 8.5, Electron Microscopy Sciences

EDTA Buffer, 1000 mL, 8.5
Catalog # 103305-700
Fournisseur #:  64142-10
EDTA Buffer (10X), pH 8.5, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 103305-700
CAS Number:  
EDTA Buffer (10X), pH 8.5, Electron Microscopy Sciences
EDTA Buffer (10X), pH 8.5, Electron Microscopy Sciences

EDTA Buffer, 1000 mL, 8.5

CAS Number:  
Price
$390.61
Log in pour la disponibilité
Each (1,000ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

This buffer is intended for heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies.

In IHC most commonly used fixative like formalin mask tissue antigens (cellular, membrane and nuclear) by cross-linking process, this results in poor or no staining in IHC

Preparation of Working Solution: Dilute this 10X buffer as needed (90 mL of deionized or distilled water+10 mL of this buffer) mix well, 1X buffer can be stored at 2 to 8 °C.

The use of this buffer on FFPE tissue section improves accessibility of antibodies to tissue antigens.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    EDTA Buffer
  • Taille:
    1000 mL
  • pH:
    8.5

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.