Brain Punch Kit, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Brain Punch Kit, Electron Microscopy Sciences
Brain Punch Individual, 1.0 mm
Catalog # 103305-078
Fournisseur #:  57397
Brain Punch Kit, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 103305-078
Brain Punch Kit, Electron Microscopy Sciences
Brain Punch Kit, Electron Microscopy Sciences
Brain Punch Individual, 1.0 mm
Price
$448.69
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The Brain Punch Kit is a set of electropolished and sharpened punches for the Palkovit's punch technique.
Each punch has an electro polished sharp end for smooth cuts and minimal tissue adhesion. The smaller tubes are reinforced by an outer layer of concentric tubing except at the tip.
Spécifications
  • Désignation:
    Brain Punch Individual, 1.0 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.