Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences
Square Grids, Copper, 3.05 mm, 200
Catalog # 103302-120
Marketsource
Fournisseur #:  A200-CU
Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 103302-120
Marketsource
Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences
Athene Square Grids, Electron Microscopy Sciences
Square Grids, Copper, 3.05 mm, 200
Price
$118.82
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 100
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Highest quality square mesh transmission electron microscope grids.
  • Copper and nickel grids
  • 50, 150, 200, 300, and 400 mesh grids
  • Good handling characteristics
Individually inspected before being packed.
Spécifications
  • Ø:
    3.05 mm
  • Désignation:
    Square Grids
  • Matière:
    Copper
  • Mesh:
    200
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.