VWR® Certified Reference Materials, Oxide
0.30 - 0.50 ppm, 2 kg, Au, Gold, Oxide, Jar
Supplier: KLEN INTERNATIONAL (74) PTY LTD.
Fournisseur #: 21001031
VWR® Certified Reference Materials, Oxide
Catalog # CA75852-340
Supplier: KLEN INTERNATIONAL (74) PTY LTD.
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
KLEN's CRMs are certified products containing a range of analytes including Au, Ag, Pt, and Pd at various ppm levels
Ordering information: Other sizes (30g, 50g and 150g sachets) are available, please contact your Avantor sales representative for more information.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0.30 - 0.50 ppm
- Matière:Oxide
- Type de conditionnement:Jar
- Taille:2 kg
- Analyte:Au
- Electrolyte:Gold
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



