Midi Plus™ Pipetting Controller, Sartorius | Avantor
Midi Plus™ Pipetting Controller, Sartorius
Midi Plus™ Pipetting Controller
Catalog # 75840-128
Fournisseur #:  710931
Midi Plus™ Pipetting Controller, Sartorius
Catalog # 75840-128
Supplier:  
Midi Plus™ Pipetting Controller, Sartorius
Midi Plus™ Pipetting Controller, Sartorius
Midi Plus™ Pipetting Controller
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
CONTROLLER S PIPETTE PETROL W/ PS EASY Catalog #76518-660
Le produit 76518-660 est similaire à 75840-128 mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différents.
PIPETTING CONTROLLER MIDI + LTWT 1-100ML Catalog #CA75840-128
Le produit CA75840-128 est similaire à 75840-128 mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différents.
PIPETTING CONTROLLER MIDI + LTWT 1-100ML Catalog #CA75840-128
Le produit CA75840-128 est similaire à 75840-128 mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différents.
Voir plus d'alternatives
Product Details & Documents
The lightweight, cordless Midi Plus pipetting controller enables users to aspirate from bottles and tubes without holding their arms and hands in an uncomfortable raised position.
  • Precise finger tip control of variable speed ranges
  • Hydrophobic autoclavable filter prevents over aspiration
  • Low-battery warning
Users can achieve fine-tune speed by applying varying finger pressure to the operating buttons.
The pipetting controller fits all commonly used 1 to 100 ml glass or plastic pipettes.
Spécifications
  • Désignation:
    Midi Plus™ Pipetting Controller
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Adapter Set for Midi Plus™, Standard F/1 to 100 mL
    Adapter Set for Midi Plus™, Standard F/1 to 100 mL
    75840-134
    Log in pour la disponibilité
    Each - $294.87
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Adapter Set for Midi Plus™, Plus F/10 mL
    Adapter Set for Midi Plus™, Plus F/10 mL
    75840-138
    Log in pour la disponibilité
    Each - $298.73