Aroclor Solutions, Restek
Product Details & Documents
- Aroclor standards may exhibit lot-to-lot variation
Caution: Please note: Restek test the transformer oil solvent to ensure that it is PCB-free.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:1000 µg/ml in hexane
- Désignation:Aroclor 1268
- Taille:1 ml/Ampule
- Certification:CRM
- Cat. No.:75834-954
- Description:Aroclor 1268
- CAS No.:11100-14-4
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



