Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
10X TBS Buffer (Tris Buffered Saline)

10X TBS Buffer (Tris Buffered Saline)

10X TBS, 20 L, Cubitainer®
Catalog # 75800-904
10X TBS Buffer (Tris Buffered Saline)
Catalog # 75800-904
Supplier:  
CAS Number:  
10X TBS Buffer (Tris Buffered Saline)

10X TBS, 20 L, Cubitainer®

CAS Number:  
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
BUFFER TBS 10X ST FLTRD 0.20 UM 1 X 2L Catalog #75800-898

Product 75800-898 is a replacement for 75800-904 but varies by Brand, Packaging or Quantity.

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Cubitainer®
  • Désignation:
    10X TBS
  • Taille:
    20 L

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.