Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
ULTRA STACK BIN YELLOW 18X11X10IN CS4
Catalogue # MSPP-QUS260Y
Fournisseur:
QUANTUM STORAGE SYSTEMS
Agrandir l'image
ULTRA STACK BIN YELLOW 18X11X10IN CS4
Catalogue # MSPP-QUS260Y
Fournisseur:
QUANTUM STORAGE SYSTEMS
Supplier Number:
QUS260YL
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Fournisseur: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
Fournisseur: VWR International