Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
AB DNKY A-GT SPECTRA 650 250UL F/FLUOR
Catalog # CA75794-684
Supplier:
Azure Biosystems
Expand image
AB DNKY A-GT SPECTRA 650 250UL F/FLUOR
Catalog # CA75794-684
Supplier:
Azure Biosystems
Supplier Number:
AC2171
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Supplier: MilliporeSigma
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Supplier: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
Supplier: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Supplier: VWR International
VWR® Disposable Serological Pipettes
Supplier: VWR International
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Supplier: MilliporeSigma
VWR® Universal Pipette Tips
Supplier: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Supplier: BDH