Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
ANTISERA E. COLI O 18A O 18C : K77 3 ML
Catalogue # 75785-658
Fournisseur:
PRO-LAB DIAGNOSTICS INC CA
Agrandir l'image
ANTISERA E. COLI O 18A O 18C : K77 3 ML
Catalogue # 75785-658
Fournisseur:
PRO-LAB DIAGNOSTICS INC CA
Supplier Number:
PLA538
Frequently Bought Together
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Fournisseur: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
Fournisseur: VWR International