Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
0,00 $
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
E. COLI O 86: K 61 ANTISERA 3ML FOR IHC
Catalog # 75785-644
Supplier:
PRO-LAB DIAGNOSTICS INC CA
Expand image
E. COLI O 86: K 61 ANTISERA 3ML FOR IHC
Catalog # 75785-644
Supplier:
PRO-LAB DIAGNOSTICS INC CA
Supplier Number:
PLA531
Frequently Bought Together
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Supplier: BDH
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Supplier: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Supplier: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
Supplier: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Supplier: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
Supplier: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Supplier: VWR International